Merck
Z325511
BRAND®シルバーブランドETERNA 目盛付きピペット、分注較正済み(TD、EX)
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥10,640
¥10,640
単価¥15,200割引30%
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥10,640
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
¥10,640
単価¥15,200割引30%
カートの在庫状況を確認する
物質
AR-Glass
詳細
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
特徴
class B
graduation
subdivision 0.05 mL
supplementary to DIN range: no
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27075
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z325538Z325546Z325473
manufacturer/tradename
BRAND 27075
manufacturer/tradename
BRAND 27076
manufacturer/tradename
BRAND 27077
manufacturer/tradename
BRAND 27072
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
2 mL
material
AR-Glass
material
glass (class B)
material
AR-Glass
material
AR-Glass
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
description
-
description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
description
-
feature
class B
feature
class B, graduation, subdivision 0.1 mL, supplementary to DIN range
feature
class B, graduation, subdivision 0.1 mL, supplementary to DIN range: no
feature
class B, graduation, subdivision 0.01 mL, supplementary to DIN range
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27075 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)