Z325538
BRAND®シルバーブランドETERNA 目盛付きピペット、分注較正済み(TD、EX)
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥13,600
¥13,600
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥13,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥13,600
カートの在庫状況を確認する
物質
glass (class B)
特徴
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27076
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | Z325511 | Z325546 | Z325473 |
---|---|---|---|
capacity 5 mL | capacity 5 mL | capacity 10 mL | capacity 2 mL |
material glass (class B) | material AR-Glass | material AR-Glass | material AR-Glass |
manufacturer/tradename BRAND 27076 | manufacturer/tradename BRAND 27075 | manufacturer/tradename BRAND 27077 | manufacturer/tradename BRAND 27072 |
packaging pack of 12 | packaging pack of 12 | packaging pack of 12 | packaging pack of 12 |
feature class B | feature class B, graduation, subdivision 0.05 mL, supplementary to DIN range: no | feature class B, graduation, subdivision 0.1 mL, supplementary to DIN range: no | feature class B, graduation, subdivision 0.01 mL, supplementary to DIN range |
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27076 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)