Merck
Z325546
BRAND®シルバーブランドETERNA 目盛付きピペット、分注較正済み(TD、EX)
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glass
詳細
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
特徴
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range: no
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27077
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
AR-Glass®。DIN EN ISO 835に準拠している目盛付きピペットです。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。ETERNAアンバー色染料の目盛および刻印は、強力な洗浄方法にも耐えることができます。
その他情報
BR27077 (India)
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先