Merck
Z325953
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
type 3, (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 697
特徴
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.1 mL
with large suction tube suitable for cotton plugs
包装
pack of 6
メーカー/製品名
BRAND 28415
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
25 mL , with 0.1 subdivisions
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z325945Z325899Z326011
capacity
25 mL , with 0.1 subdivisions
capacity
20 mL , with 0.1 subdivisions
capacity
1 mL , with 0.01 subdivisions
capacity
2 mL , with 0.02 subdivisions
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6
packaging
pack of 6
packaging
pack of 12
packaging
pack of 12
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
agency
according to DIN 12 697
feature
class AS with batch number
feature
class AS with batch number, graduation, subdivision 0.1 mL, with large suction tube suitable for cotton plugs
feature
class AS with batch number, graduation, subdivision 0.01
feature
class AS with batch number, graduation, subdivision 0.02 mL
特徴および利点
  • BRAND® BLAUBRAND® ETERNA 25 mL graduated pipettes allow for easy and accurate volumetric measurement of liquids.
  • Manufactured from high-quality materials that meet the stringent laboratory requirements.
  • Optimized flow geometry in the tip ensures reliable liquid dispensing.
  • The mechanical resilience of the tip and its fire-polished edges enables a long service life.
  • Calibrated to delivery with 5 seconds waiting time.
  • Reduced waiting time and simplified handling.
  • Set the meniscus only once at partial volume.
  • Amber stain clear inscriptions on the pipettes include conformity certification, nominal capacity, error limit, reference temperature, calibration ′Ex′, batch/serial number, and volumetric markings.
その他情報
BR28415 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
テクニカルサービス連絡先