Merck
Z326046
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 2 mL, blue graduations
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥20,000
¥20,000
出荷予定日2025年5月09日
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥20,000
出荷予定日2025年5月09日
物質
AR-Glas®
特徴
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27309
測定範囲
accuracy: 0.02 mL
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Type 3 (zero on top). Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.All BLAUBRAND® graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
その他情報
BR27309 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.