Z326380
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
サイズを選択してください
¥13,700
サイズを選択してください
About This Item
¥13,700
物質
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37401
容積測定範囲
5 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | Z326488 | Z326429 | Z326437 |
---|---|---|---|
material borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck | material borosilicate glass 3.3 flask | material borosilicate glass 3.3 flask | material borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck |
feature class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). | feature class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). | feature class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). | feature class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). |
capacity 5 mL | capacity 500 mL | capacity 50 mL | capacity 50 mL |
manufacturer/tradename BRAND 37401 | manufacturer/tradename BRAND 37410 | manufacturer/tradename BRAND 37405 | manufacturer/tradename BRAND 37406 |
joint joint ST/NS neck10/19 | joint joint ST/NS neck19/26 | joint joint ST/NS neck12/21 | joint joint ST/NS neck14/23 |
packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea |
詳細
その他情報
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)