Merck
Z326410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
別名:
amber flask, analytical flask, calibration flask with stopper, measuring flask, volumetric flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
borosilicate glass 3.3 flask
品質水準
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37404
容積測定範囲
25 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
その他情報
BR37404 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)