Merck
Z326690
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10,000 mL, accuracy: 2.0 mL, neck joint: ST/NS 45/40
ログインto View Organizational & Contract Pricing
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS neck45/40
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
無菌性
non-sterile
特徴
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10,000 mL, accuracy: 2.0 mL
キャパシティ
10,000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z326658Z326542Z326593
joint
joint: ST/NS neck45/40
joint
joint: ST/NS neck24/29
joint
joint: ST/NS neck10/19
joint
joint: ST/NS neck12/21
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
capacity
10,000 mL
capacity
1000 mL
capacity
10 mL
capacity
100 mL
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性承認済み。DURAN製®。スクエアグリップ、PPストッパーが付いています。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37236 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先