Merck
Z327018
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37443
容積測定範囲
10 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z326992Z327069Z327026
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type Glass stopper
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
capacity
10 mL
capacity
5 mL
capacity
100 mL
capacity
20 mL
material
borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck
material
borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass 3.3 flask
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2 ea
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck14/23
joint
joint ST/NS neck10/19
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性認証済み。DURAN製®、較正済み(TC、IN)。交換可能な褐色ガラス栓が付いています。印と文字は高いコントラストの白いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37443 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先