Merck
Z327026
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 flask
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包装
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 37446
volume measuring range
20 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z327077Z327018Z326992
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck14/23
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 37446
manufacturer/tradename
BRAND 37450
manufacturer/tradename
BRAND 37443
manufacturer/tradename
BRAND 37438
capacity
20 mL
capacity
200 mL
capacity
10 mL
capacity
5 mL
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性認証済み。DURAN製®、較正済み(TC、IN)。交換可能な褐色ガラス栓が付いています。印と文字は高いコントラストの白いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
その他情報
BR37446 (India)
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
Analysis of 17 Cannabinoids in Hemp and Cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
テクニカルサービス連絡先