Merck
Z327387
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 250 mL, accuracy: 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
認証
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
特徴
subdivision 2 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
250 mL, accuracy: 2 mL
H
315 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z327352Z327271Z327484
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 20 mL
volume measuring range
250 mL, accuracy: 2 mL
volume measuring range
100 mL, accuracy: 1 mL
volume measuring range
25 mL, accuracy: 0.5 mL
volume measuring range
2000 mL, accuracy: 20 mL
H
315 mm
H
250 mm
H
170 mm
H
535 mm
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
詳細
高さのある形状をしたエンボス加工のメスシリンダーで、透明なPMPで作られています。DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用(TC、In)の目盛です。完全な円柱状デザイン、均等な目盛で、容量を簡単に読み取れます。機能的な注ぎ口でこぼれにくくなっています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR34948 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先