Merck
Z327484
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 2000 mL, accuracy: 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この商品について
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
特徴
subdivision 20 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
2000 mL, accuracy: 20 mL
H
535 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状をしたエンボス加工のメスシリンダーで、透明なPMPで作られています。DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用(TC、In)の目盛です。完全な円柱状デザイン、均等な目盛で、容量を簡単に読み取れます。機能的な注ぎ口でこぼれにくくなっています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR34964 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)