Merck
Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 20 mL
メーカー/製品名
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
容積測定範囲
2,000 mL
H
535 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z327409Z327344Z327263
vibrant-m
Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
vibrant-m
Z327409
BRAND® graduated cylinder, PMP
vibrant-m
Z327344
BRAND® graduated cylinder, PMP
vibrant-m
Z327263
BRAND® graduated cylinder, PMP
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2,000 mL
volume measuring range
250 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
10 mL
H
535 mm
H
315 mm
H
200 mm
H
145 mm
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
詳細
PLASTIBRANDクラスA+のメスシリンダーは、DIN 12681で要求される誤差限界より20%低い誤差を達成しています。PMP製、透明、高さのある形状、青地の目盛付きで、規格適合性が証明されています。
DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用の目盛です。バッチ証明が1部付属しています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR35164 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先