スキップする
Z327646
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 500 mL, blue graduations
別名:
cylinder with hexagonal base, measuring cylinder, plastic graduated cylinder, tall form cylinder
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 ea
カートの在庫状況を確認する
¥18,400
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
500 mL
Feature:
subdivision 5 mL
¥18,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
500 mL
H
360 mm
color
blue graduations
General description
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
Other Notes
BR34854 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z327638Z327557Z327565
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
H
360 mm
H
360 mm
H
200 mm
H
200 mm
color
blue graduations
color
-
color
-
color
blue graduations
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)