Merck
Z328332
BRAND® Transferpettor® 容積式ピペット、定容量
volume 100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
特徴
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
包装
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701873
volume measuring range
100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z328235Z328294Z328324
manufacturer/tradename
BRAND 701873
manufacturer/tradename
BRAND 701842
manufacturer/tradename
BRAND 701858
manufacturer/tradename
BRAND 701868
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
color-coded blue
feature
color-coded white, electronic: no, single-channel, DE-M marking
feature
color-coded orange, electronic: no, single-channel, DE-M marking
feature
color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking
volume measuring range
100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
volume measuring range
1 μL, accuracy: 12%, precision: 4.0%
volume measuring range
10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
volume measuring range
50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
詳細
  • BRAND® Transferpettor fixed volume pipette is ideal for the most demanding pipetting applications.
  • Used when the air-interface pipettes reach their limits.
  • Designed for pipetting highly viscous/foaming media, or media with high density/vapor pressure.
  • The positive displacement principle enables the piston to be in direct contact with the aspirated liquid.
  • The tightly fitting piston wipes the walls of the tips completely clean to provide accurate and reproducible results.
  • No need to discard tips after each pipetting operation because of negligible residual wetting.
  • The Transferpettor is suitable for media with density up to 13.6 g/cm3, viscosity up to 140,000 mm2/s, vapor pressure up to 500 mbar.
  • Working temperature range: 15 °C to 40 °C.
その他情報
BR701873 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先