Merck
Z329436
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,750
¥11,750
出荷予定日2025年5月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,750
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
¥11,750
出荷予定日2025年5月14日
物質
PTFE-coated
メーカー/製品名
BRAND 137710
L
250 mm
直径
~8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Magnetic core fully sealed.
その他情報
BR137710 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)