Merck
Z329452
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 350 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
メーカー/製品名
BRAND 137720
L
350 mm
直径
~8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnetic core fully sealed.
その他情報
BR137720 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1