スキップする
Z330639
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 ea
カートの在庫状況を確認する
¥20,400
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
250 mL
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key
Feature:
graduated: no
¥20,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
PTFE key
joint
joint: ST/NS29/32
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.49
capacity
250 mL
stopcock plug bore size
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z330507Z330620Z330663
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
2,000 mL
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
feature
graduated: no
feature
graduated
feature
graduated: no
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.49
manufacturer/tradename
Lenz 4.0061.49
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.37
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.73
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS29/32
stopcock plug bore size
4.0 mm
stopcock plug bore size
4.0 mm
stopcock plug bore size
2.5 mm
stopcock plug bore size
6.0 mm
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)