Merck
Z330906
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
glass key
ジョイント
joint: ST/NS29/32
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Bistabil®
Lenz 4.0100.73
漏斗容量
2,000 mL
プラグボア
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH