Merck
Z331767
BRAND®ピペット
withdraw volume 3.5 mL (including bulb), graduations, 3 mL (subdivision 0.5 mL), drop quantity 22 per mL
別名:
BRAND Pipette, Pipetting System
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥10,300
¥10,300
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥10,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥10,300
出荷予定日2025年5月15日
物質
PE-LD
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 3 mL (subdivision 0.5 mL)
包装
pack of 500
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 747760
withdraw volume measuring range
3.5 mL (including bulb)
L
154 mm
チップ外径
3.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使い切り商品。非常に優れた再現性がある1 mLあたりの滴下数。小分けに理想的。充填状態で急速冷凍したり、先端をヒートシールして密閉容器に変えることができます。一体型のピペッティングバルブは容易に押し込めるので、頻繁なピペット操作による疲労を最小限に抑えます。
参考:ガスまたはγ-照射により滅菌できます。
その他情報
BR747760 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)