Merck
Z331783
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.5 mL, with integrated bellows
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥7,526
¥7,526
出荷予定日2025年5月07日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥7,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥7,526
出荷予定日2025年5月07日
物質
PE-LD
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 0.5 mL
graduations
with integrated bellows
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND
L
133 mm
キャパシティ
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
その他情報
BR125410 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)