スキップする
Z333980
BRAND® pipette fillers
Standard, for pipettes up to 10 mL
別名:
natural rubber pipette fillers, pipet controller, pipet filler, pipette manual filler
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥5,520
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25300
Volume:
10 mL
Material:
natural rubber
¥5,520
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
natural rubber
Quality Level
description
3 valves
feature
Standard, for pipettes up to 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 25300
volume
10 mL
General description
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Other Notes
BR25300 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z333999Z615927Z331759
vibrant-m
Z333980
BRAND® pipette fillers
BRAND® pipette fillers universal design, for pipettes up to 100 mL
Z333999
BRAND® pipette fillers
BRAND® pipette bulb
Z615927
BRAND® pipette bulb
BRAND® pipette withdraw volume 4.4 mL (including bulb), graduations, 1 mL (subdivision 0.25 mL), drop quantity 22 per mL
Z331759
BRAND® pipette
volume
10 mL
volume
100 mL
volume
-
volume
-
manufacturer/tradename
BRAND 25300
manufacturer/tradename
BRAND 25315
manufacturer/tradename
BRAND 124700
manufacturer/tradename
BRAND 747755
material
natural rubber
material
natural rubber
material
natural rubber
material
PE-LD
description
3 valves
description
3 valves
description
-
description
-
feature
Standard, for pipettes up to 10 mL
feature
for pipettes up to 100 mL
feature
-
feature
graduations 1 mL (subdivision 0.25 mL)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z333980-1EA04061831851496