Merck
Z334316
BRAND® test tube racks, PP
Holds 55 x 16 mm tubes, white
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 16 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340060
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
white
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z334243Z334170Z334251
BRAND® test tube racks, PP Holds 55 x 16 mm tubes, white
Z334316
BRAND® test tube racks, PP
BRAND® test tube racks, PP Holds 55 x 16 mm tubes, red
Z334243
BRAND® test tube racks, PP
BRAND® test tube racks, PP Holds 55 x 16 mm tubes, blue
Z334170
BRAND® test tube racks, PP
BRAND® test tube racks, PP Holds 55 x 18 mm tubes, red
Z334251
BRAND® test tube racks, PP
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 16 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 16 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 16 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 18 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340060
manufacturer/tradename
BRAND 4340062
manufacturer/tradename
BRAND 4340061
manufacturer/tradename
BRAND 4340012
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
white
color
red
color
blue
color
red
詳細
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
その他情報
BR4340060 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先