Merck
Z353361
凍結保存用バイアル、滅菌済み
capacity 0.5 mL, skirted bottom
別名:
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
skirted bottom
詳細
extrenal threads
無菌性
sterile
sterile
特徴
External thread
包装
pack of 500 ea
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
外径
10.2 mm
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The O-ring secured in the top of the cap ensures a positive leakproof seal, time after time, keeping the integrity of small samples under even the most adverse conditions.
Caps are supplied with attachment loops, and allow them to remain attached to the tube in order to prevent mix-up and contamination.
  • Perfect for cryogenic work
  • Non skirted tubes can be centrifuged up to 20,000g. (skirted 17,000g.)
  • Will withstand temperatures from -196°C to +121°C
Please note:
Do not immerse during liquid phase of liquid nitrogen.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4