Z355062
Millipore
Millipore® ろ過アセンブリー
stainless steel, for 90 mm filters
物質
stainless steel
stainless steel housing (with anodized aluminum legs)
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
Millipore YY3009000
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
For sterilizing liquids or gases by pressure filtration. PTFE-faced sealing surfaces permit autoclaving with MF filter in place.
  • Filter area: approx. 45 cm2
  • Type: AP and Type AW prefilters
  • Pressures: 275 psig inlet; 75 psi differential
  • Connections: 1/4 in. NPTF inlet and outlet with connectors supplied for 9.5 mm I.D. hose; 1/8 in. NPTF upstream port for vent/relief valve attachments
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。