Merck
Z359033
Nalgene® 凍結保存バイアル、システム100
capacity 1.5 mL
別名:
cryostorage vial, cryovial cryotube, Nalgene 5000-1020, cold storage sample tube, cold storage tube, cyro storage tube
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
500 EA
¥55,900
¥55,900
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Nalgene® 凍結保存バイアル、システム100, capacity 1.5 mL
material
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
sterility
sterile (certified)
sterile; irradiated
feature
External thread
packaging
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-1020
parameter
-150 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
1.5 mL
tube diam.
11.68 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
V4757Z359025V5132
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-1020
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-1012
manufacturer/tradename
Nalgene® 5012-0020
capacity
1.5 mL
capacity
1.2 mL
capacity
1 mL
capacity
2.0 mL
material
colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, conical bottom, silicone gasket, polypropylene caps
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene , polypropylene caps, polypropylene tube, silicone gasket
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
sterility
sterile; irradiated, sterile (certified)
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile (certified), sterile; irradiated
sterility
sterile
parameter
-150 °C min. temp.
parameter
-150 °C min. temp.
parameter
-150 °C min. temp.
parameter
-150 °C min. temp.
packaging
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
packaging
package of 25 vials x 20, pack of 500 ea (20 x 25ea)
packaging
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
packaging
pack of 1000 ea, pkg of (Bulk packed)
General description
気相液体窒素フリーザーにサンプルを長期間貯蔵するのに適した画期的なバイアルです。ガスケットにより、8,000×gまでのマイクロ遠心分離機で使用しても漏れません。バイアルは外側にネジが切ってあり、フタに深いスカートがあるため、菌移送が容易です。バイアルは直径がわずかに細いため、超小型System100 CryoBoxに適合します。底部の自立用スカートにはホルダーと噛み合う溝があるため、片手で容易に操作できます。
シリコーンシールはタルク潤滑剤なしで製造されているため、使用前に別途洗浄する必要はありません。
Features and Benefits
  • Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment.
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications.
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available.
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen.
  • System 100 Tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space.
  • Self standing tubes for ease of use on the benchtop.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)