Merck
Z361569
エチジウムブロマイド除去装置
includes storage cap and adhesive label
別名:
臭化エチジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥18,150
6 EA
¥50,000
¥18,150
出荷予定日2025年5月18日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥18,150
6 EA
¥50,000
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
¥18,150
出荷予定日2025年5月18日
メーカー/製品名
Maine Mfg 10448030
アプリケーション
Extractor for Ethidium Bromide Decontaminationは、活性炭が入っている抽出装置で、電気泳動バッファ-から変異原性のエチジウムブロマイド (EtBr) を除去するために使用されます。1回に1 Lのバッファ-を1分以内に処理し、>99%のEtBrが除去され、この効率は最大10 L まで維持されます[初期濃度 (EtBr) 約0.5 mg/L] 。環境に有害な他の化合物を含まない場合は、処理済みのバッファ-を実験室の排水として廃棄できます。
ほとんどの標準的な実験用フラスコに合います。使用間の保存用キャップと1回に0.5 Lの使用を記録する粘着ラベルが付いています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)