Merck
Z364509
Sigma-Aldrich
Nalgene® メディアボトル、スタイル2019
capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
NACRES:
NB.17
物質
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
ジョイント
Joints threaded neck (38-430mm)
詳細
Not autoclavable
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 48 ea (2 x pack of 24)
メーカー/製品名
Nalgene® 2019-0250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
  • Nalgene® media bottles are made from rigid and sturdy polyethylene terephthalate copolyester, glycol-modified (PETG).
  • Designed for storing buffers, cultures, and culture media for various laboratory applications.
  • Features a leakproof closure for sample protection.
  • Heat-shrink band around closure and neck facilitate tamper-evident seal.
  • Ideal for refrigerated/frozen storage down to -40°C.
特徴および利点
  • Avoids depyrogenation, expensive washing, and autoclaving steps
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Obtained in low particulate format
  • Validated by extensive documentation
  • Useful for storing and sampling active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates
  • Suitable for preparation and containment of buffers, cultures or extended storage of pH-sensitive liquids such as culture media.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先