Merck
Z364851
Sigma-Aldrich
Wheaton media bottles, glass
capacity 125 mL, PTFE lined cap
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Wheaton bottles, laboratory bottles, media bottle
NACRES:
NB.17
物質
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
キャップサイズ
33-430
ジョイント
Joints threaded neck (33-430)
詳細
Autoclavable with cap loose.
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 219815
H ×直径
119 mm × 55 mm , Cap off size
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z364819Z364878Z364827
Wheaton media bottles, glass capacity 125 mL, PTFE lined cap
Z364851
Wheaton media bottles, glass
Wheaton media bottles, glass capacity 125 mL, Rubber lined phenolic cap
Z364819
Wheaton media bottles, glass
Wheaton media bottles, glass capacity 250 mL, PTFE lined cap
Z364878
Wheaton media bottles, glass
Wheaton media bottles, glass size 250 mL, Rubber lined phenolic cap
Z364827
Wheaton media bottles, glass
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
PTFE cap, round bottle, borosilicate glass bottle
material
borosilicate glass bottle, round bottle
material
PTFE cap, borosilicate glass bottle, round bottle
material
borosilicate glass bottle, phenolic cap, round bottle
capacity
125 mL
capacity
125 mL
capacity
250 mL
capacity
-
manufacturer/tradename
WHEATON® 219815
manufacturer/tradename
WHEATON® 219755
manufacturer/tradename
WHEATON® 219817
manufacturer/tradename
WHEATON® 219757
joint
Joints threaded neck (33-430)
joint
Joints threaded neck (33-430)
joint
Joints threaded neck (33-430)
joint
Joints threaded neck (33-430)
詳細
  • Wheaton media bottles are manufactured from low-alkali borosilicate glass.
  • Clear bottles are ideal for storing culture media.
  • No-drip lip for clean pouring.
  • Sloping shoulder for easier cleaning.
  • Marking patch for identification.
  • Graduations show approximate volume.
  • Includes an autoclavable cap for sample protection.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Wheaton wide-mouth bottle capacity 8 oz (250 mL), clear, vinyl flat liner, white polypropylene cap
Sigma-Aldrich
Z263192
Wheaton wide-mouth bottle
Wheaton media bottles, glass capacity 1000 mL, PTFE lined cap
Z364894
Wheaton media bottles, glass
BRAND® Media Bottle capacity 500 mL, borosilicate glass 3.3 bottle, polypropylene cap, pack of 4 ea
BR122710
BRAND® Media Bottle
Wheaton media bottles, glass capacity 1000 mL, Rubber lined phenolic cap
Z364843
Wheaton media bottles, glass
テクニカルサービス連絡先