Merck
Z370517
Nalgene® ラブトップクーラー
0°C Labtop cooler, clear lid
別名:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene 5116-1600, cryogenic storage, vial cryo storage box
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥50,900
¥50,900
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5116-1600
Packaging:
pack of 1 ea
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Nalgene® ラブトップクーラー, 0°C Labtop cooler, clear lid
description
to hold 16-17 mm diameter tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1600
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
weight
3.5 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z359084Z370509Z359076
Nalgene® Labtop cooler 0°C Labtop cooler, clear lid
Z370517
Nalgene® Labtop cooler
Nalgene® Labtop cooler 0°C Labtop cooler, clear lid
Z370509
Nalgene® Labtop cooler
Nalgene® Labtop cooler 0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
Z359076
Nalgene® Labtop cooler
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1600
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1300
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0012
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
weight
3.5 lb
weight
-
weight
-
weight
-
General description
直径が16~17 mmである12本のチューブを室温で4時間2°C以下に保ちます。
耐久性ポリカーボネートで成形されており、無毒性の凍結可能なゲルが充填されています。試薬や酵素を保冷するためのアイスバスケットの代替として便利です。重要なサンプルをフリーザー内の温度変化から保護することもできます。
蓋がドーム型ですので、背の高いスクリューキャップマイクロチューブも保存できます。サンプルの識別のため、蓋の表面は格子付きで書き込めるようになっています。積み重ねも可能です。
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)