Merck
Z370762
Sigma-Aldrich
Scienceware® Holdfast graduated cylinders with handle
volume 1000 mL
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
manufacturer/tradename
Bel-Art
volume measuring range
1000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
Z370770Z324604Z324612
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
2000 mL
volume measuring range
-
volume measuring range
-
詳細
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
法的情報
Holdfast is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先