Merck
Z370800
Sigma-Aldrich
Vaccu-Pette/96マルチウェルピペッター
non-sterile, polycarbonate, autoclavable
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
96 well plate pipetting device, caviar dropper, multiwell pipettor
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F37876-0001
L × W ×直径
127 mm × 86 mm × 37 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z370797Z379271P7366
Deepwell 96 well plate non-sterile
Sigma-Aldrich
Z379271
Deepwell 96 well plate
manufacturer/tradename
Bel-Art F37876-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F37876-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37860-0000
manufacturer/tradename
Nunc 269620
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
L × W × diam.
127 mm × 86 mm × 37 mm
L × W × diam.
127 mm × 86 × 37 mm
L × W × diam.
-
L × W × diam.
-
詳細
様々なマルチウェルのプロトコールで時間を大幅に節約するシンプルなアイデア商品です。96ウェルプレートを介して移す際には、Vaccu-Pette/96を大型のシリンジに接続し、ウェルごとに必要な容量の約100倍を吸引するだけで済みます。例えば、50 μL/ウェルの移動には、合計5 mLを吸引して移します。ウェルで増殖している細胞はリッジによって保護されているため、各ウェルの底の50 μLに届きません。ELISA、細胞傷害性、およびクローニングの作業に最適です。シリンジを使用しなくても、約15 μL/ウェルを取り出すことができ、96ウェルブロッティング用の効率的なツールとなります。35 mLシリンジは含まれません。
法的情報
Vaccu-Pette/96 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先