Merck
Z376795
Sigma-Aldrich
使い捨て培養チューブ
polypropylene tube
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
culture tube, plastic test tube, test tubes
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom bottom
polypropylene tube
straight neck
translucent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
包装
pkg of 1,000
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T400-3A
キャパシティ
5 mL
サイズ
12 mm × 75 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
DWK231721986DWK231752155DWK231720784
vibrant-m
DWK231721986
Disposable Culture Tube
vibrant-m
DWK231752155
Disposable Culture Tube
vibrant-m
DWK231720784
Disposable Culture Tube
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
feature
RCF 3,000 × g, neck thread push fit
feature
-
feature
seal (rubber)
feature
-
packaging
pkg of 1,000, pack of 1000 ea
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 550 ea
manufacturer/tradename
Simport T400-3A
manufacturer/tradename
231721986
manufacturer/tradename
231752155
manufacturer/tradename
231720784
capacity
5 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
詳細
細菌学、RIA、凝固、およびその他のルーチン検査手順での使用に最適です。ポリプロピレンチューブは、3000 × gで遠心分離し、120°Cで滅菌できます。ポリスチレンチューブは、1400 × gで遠心分離できますが、オートクレーブできません。
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先