Merck
Z380342
Slant rack for culture tubes
for 15-16 mm tubes
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
rack test tube, racks tube, test tube racks
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 40 x 15-16 mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0016
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z380350Z756385Z756423
Slant rack for culture tubes for 15-16 mm tubes
Z380342
Slant rack for culture tubes
Slant rack for culture tubes
Z380350
Slant rack for culture tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 5935-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0120
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0124
詳細
Unique end plate design allows 5° or 20° slant when rack is set down on side. Autoclave media upright, then allow to cool on a side. Media will harden with perfect, consistent slant. Also useful for incubating liquids on a slant for better aeration.
Rack holds 40 tubes (4 × 10 array); keyed with numbers and letters. Stackable; will not float in water bath. Autoclaving will reduce strength over time.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先