Merck
Z382077
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
別名:
carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
詳細
Not recommended for use with most organic solvents
メーカー/製品名
Nalgene® 2324 style
L × W × H
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
公称容量
8 L (2 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
Similar to Style 2323, but all polypropylene.
化学的/物理的耐性
Autoclavable
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1