Merck
Z617679
Greiner 皿
square dish, 120 x 120 x 17mm, vented
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
培養皿, 細胞培養皿, 組織培養皿
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
square
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
case of 240 ea (24 x packs of 10)
メーカー/製品名
Greiner 688102
L × W × H
120 mm × 120 mm × 17 mm
ディスクの最大容量
~20 mL
表面積
142 cm2
適合性
suitable for (bacteriological applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
P5487P5737P5237
Greiner 皿 square dish, 120 x 120 x 17mm, vented
Z617679
Greiner 皿
Greiner 皿 petri dish, 145 x 20 mm, triple vented
P5487
Greiner 皿
Greiner 皿 petri dish,100 x 20 mm, vented
P5737
Greiner 皿
Greiner 皿 petri dish, 60 x 15 mm, vented (6 vents)
P5237
Greiner 皿
material
polystyrene , square
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
manufacturer/tradename
Greiner 688102
manufacturer/tradename
Greiner 639161
manufacturer/tradename
Greiner 664161
manufacturer/tradename
Greiner 628161
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
packaging
case of 240 ea (24 x packs of 10)
packaging
case of 120 ea (8 x packs of 15)
packaging
case of 360 ea (24 x packs of 15)
packaging
case of 600 ea (30 x packs of 15)
詳細
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先