Merck
Z640891
BRAND® centrifuge tubes
capacity 30 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
包装
pack of 50
manufacturer/tradename
BRAND 115348
キャパシティ
30 mL
チューブD × H
100 mm × 20 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z640921Z641111T1818
BRAND® centrifuge tubes capacity 30 mL
Z640891
BRAND® centrifuge tubes
BRAND® centrifuge tubes capacity 75 mL
Z640921
BRAND® centrifuge tubes
BRAND® centrifuge tubes capacity 160 mL
Z641111
BRAND® centrifuge tubes
Greiner centrifuge tubes centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Sigma-Aldrich
T1818
Greiner 遠心管
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
feature
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
feature
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
packaging
pack of 50
packaging
pack of 20
packaging
pack of 10
packaging
pack of 50, case of 500
manufacturer/tradename
BRAND 115348
manufacturer/tradename
BRAND 115352
manufacturer/tradename
BRAND 115356
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
capacity
30 mL
capacity
75 mL
capacity
160 mL
capacity
15 mL
詳細
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Stoppers are available separately.
その他情報
BR115346 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
テクニカルサービス連絡先