Merck
Z681784
培養チューブ
size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
culture tube, test tube, test tubes
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass tube
conical cap (Push fit)
round bottom
straight neck
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread push fit
包装
case of 288 ea (4 x 72)
pack of 72 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-25150
キャパシティ
55 mL
サイズ
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR113943Z617806BR113931
Culture tubes size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
Z681784
培養チューブ
BRAND® culture tube, screw cap L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
BRAND® culture tube, screw cap L × W 12 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
BR113931
BRAND® culture tube, screw cap
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
neck thread push fit
feature
RCF 1,100 × g, neck thread external thread
feature
cap: no, graduations: no
feature
RCF 3,000 × g, neck thread external thread
packaging
case of 288 ea (4 x 72), pack of 72 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 1500
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-25150
manufacturer/tradename
BRAND 113943
manufacturer/tradename
Greiner 187101
manufacturer/tradename
BRAND 113931
capacity
55 mL
capacity
18 mL , 30 mL
capacity
14 mL
capacity
6.5 mL
特徴および利点
  • Kimble®培養チューブは、抽出性が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスで製造されています。
  • これらの再利用可能チューブは、火炎研磨された上縁を特徴とします。
  • 均一な壁厚により、最大限の熱伝達が保証されます。
  • マーキングスポットは、耐久性のある白色セラミックエナメルにプリントされています。
包装
配送や取り扱い時の損傷を最小限に抑えるため、内部パーティション付きの頑丈な段ボールに梱包されています。
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先