Merck
Z688037
CELLineクラシックバイオリアクターフラスコ
CL 350 (for 350ml volumes)
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene (with 100,000 D MWCO regenerated cellulose semi-permeable membrane)
詳細
Equivelent to 16 T-225 standard flasks
無菌性
sterile; γ-irradiated
使用法
Production of monoclonal antibodies and cellular proteins
包装
case of 5
manufacturer/tradename
Cole Parmer 2440654
キャパシティ
350 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
DWKWCL0350-1Z688045DWKWCL1000-3
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
case of 5
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 3
packaging
case of 3 ea
manufacturer/tradename
Cole Parmer 2440654
manufacturer/tradename
WHEATON® WCL0350-1
manufacturer/tradename
Cole Parmer 2440655
manufacturer/tradename
WHEATON® WCL1000-3
capacity
350 mL
capacity
-
capacity
1000 mL
capacity
-
description
Equivelent to 16 T-225 standard flasks
description
-
description
-
description
-
詳細
MAbおよび細胞たんぱく質の製造に最適です。マウス腹水の使用に代わる実行可能なin vitroの代替。バイオリアクターは、革新的な膜技術を利用して細胞培養エリアを培地チャンバーから分離します。MWCOが10 kDである細胞および細胞分泌物は、2つの非細胞毒性膜の間に保持されます。上部の半透膜により、継続的な栄養拡散と廃棄物除去が可能になります。下部の膜は酸素を直接供給し、最適なガス交換を保証します。
その他情報
濃縮抗体を最大1~2 mg/mL回収できます。積み重ね可能で、無菌条件下で同じ細胞株に再利用可能です。
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Tobias Hochstoeger et al.
Science advances, 6(33), eabb9110-eabb9110 (2020-08-28)
The biophysical and molecular mechanisms that enable animals to detect magnetic fields are unknown. It has been proposed that birds have a light-dependent magnetic compass that relies on the formation of radical pairs within cryptochrome molecules. Using spectroscopic methods, we
テクニカルサービス連絡先