Merck
Z688061
E-Vac アスピレーション廃棄システム
with 4 L polypropylene bottle, barbed tube fittings lid
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Cole Parmer 1305031
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
安全な内蔵型廃棄システムが、従来の社内真空処理の代替になります!
この小型廃棄システムは、臨界液体、有害液体、上清、病原体、またはクラスIIIもしくはIVのバイオハザードのラボでの使用に最適です。静かでオイルフリーのメンブランポンプの吸引範囲は-250~650 mmHgです。一度目標の真空状態に達すると、ポンプのスイッチは自動的に切れます。真空圧がかかるとポンプのスイッチが自動的に入り、一定の真空圧を維持できます。そのため、小型のプレートやディッシュを穏やかに吸引する場合、および大型の容器を迅速に空にする場合とも最適です。清掃が容易なステンレス製ハウジングは、ラミナーフードで使用する場合UV耐性です。
E-Vacボトルは121°C、20分間でオートクレーブ可能で、ラボのコンタミネーションを阻止します。ベースユニットには、ボトルの廃棄レベルを目視検査できるよう、照明が付いています。2対の疎水性フィルターは、液体がポンプのハウジングに達し、システムを汚染するのを回避します。
E-Vacは4 Lポリプロピレン製ボトル、または3 Lガラス製ボトルで使用できます。ポリプロピレン製およびガラス製ボトルには、安全で便利なチューブ接続を行えるよう、迅速に取り外せるチューブコネクターを装備したフタと、ボトルが満杯になると自動的にポンプを閉じるレベル検出センサーが付いています。
ポリプロピレン製ボトルは、スタンダードなバーブチューブフィッティングに適合するフタでも使用できます。
  • 小型でユーザーフレンドリーなデザイン
  • レベル検出システムにより、ボトルが満杯になるのを回避
  • コントロールノブにより、-250~-650 mbarまで制限なく真空設定
  • シングルチャネルプラスチック製アダプター付きHandE-Vacハンドオペレーターが付属
  • ボトル、フタ、チューブ、コネクター、ハンドオペレーターなど濡れた部品はすべてオートクレーブ可能
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先