Merck
Z688754
Nunc® IVF マルチディッシュ
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
4ウェルマルチディッシュ, 4ウェル培養皿
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
square
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid: no
包装
case of 120 ea
メーカー/製品名
Nunc 179830
dish L × W
66 mm × 66 mm
プレートL × W
66 mm × 66 mm
サイズ
4 wells
表面積
1.9 cm2 , per well
ウェル表面積
1.9 cm2
clear
適合性
suitable for (in vitro fertilization)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
D4803Z688746TMO150239
Nunc® IVF マルチディッシュ non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Z688754
Nunc® IVF マルチディッシュ
Nunc® IVF マルチディッシュ Δ surface treatment, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Z688746
Nunc® IVF マルチディッシュ
vibrant-m
TMO150239
Nunc® Non-Treated Multidish
material
polystyrene , square
material
polystyrene , square
material
polystyrene , square
material
polystyrene
feature
lid: no
feature
lid
feature
lid: no
feature
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Nunc 179830
manufacturer/tradename
Nunc 240835
manufacturer/tradename
Nunc 144444
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 150239
packaging
case of 120 ea
packaging
case of 16 ea
packaging
case of 120 ea
packaging
case of 75 ea
詳細
Nunc® IVF 4ウェルマルチディッシュ
Nunc IVFマルチディッシュは、in vitro体外受精での使用を目的とし、IVF製品に対するFDA要求事項を遵守して生産されています。
  • 最終製品の全構成成分とも、完全なバッチコントロールにより、十分にトレーサビリティが可能
  • マウス1細胞期胚を用いた毒性試験に基づき、独自に検査済み
  • 検査済証の保証内容:滅菌(SAL 10-6)、発熱性物質不含、USPクラスVIテスト合格
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ペトリ皿、ポリスチレン size 100 mm × 20 mm
P5606
ペトリ皿、ポリスチレン
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M7292
M16培地
テクニカルサービス連絡先