Merck
Z688827
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
細胞培養皿, 組織培養皿
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
membrane not included
w/ grid
w/ lid and airvent
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nunc 174905
dish diam. × H
92 mm × 17 mm
外部L × W
92 mm × 17 mm
サイズ
1 well
表面積
56.7 cm2 , culture area (cm2)/well
ウェル直径
10 cm
有効容積
12.5 mL
結合型
(UpCell Surface)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z688819Z688843Z688851
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688827
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688819
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688843
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688851
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Nunc 174905
manufacturer/tradename
Nunc 174902
manufacturer/tradename
Nunc 174906
manufacturer/tradename
Nunc 174904
feature
lid, w/ grid, membrane not included, w/ lid and airvent
feature
lid, membrane not included, w/ lid and airvent
feature
lid, membrane not included, w/ grid, w/ lid and airvent
feature
lid, w/ lid and airvent, w/ membrane
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 30 ea
packaging
case of 30 ea
詳細
Nunc® UpCell表面(温度応答性細胞培養表面)
Nunc UpCell表面処理ディッシュの細胞培養表面は、温度応答性です。このUpCell表面処理ディッシュは、表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。UpCell表面は、正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成を行えます。
  • 表面タンパク質がインタクトな状態で細胞を回収
  • トリプシン処理不要 - 細胞の表面タンパク質を保持
  • 物理的力が不要 - 高い細胞生存性を確保
  • 細胞培養温度の低下により、接着していた細胞が遊離
  • 継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適合
  • 正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成が可能
  • 手作業の時間を最小限に抑制
  • 研究用、使い捨て用
  • 迅速、清潔、簡単 - 操作は温度の低下のみ
:表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および細胞の継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先