Merck
Z688843
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
細胞培養皿, 組織培養皿
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
membrane not included
w/ grid
w/ lid and airvent
包装
case of 30 ea
メーカー/製品名
Nunc 174906
dish diam. × H
60 mm × 15 mm
外部L × W
60 mm × 15 mm
サイズ
1 well
表面積
21.5 cm2 , culture area (cm2)/well
ウェル直径
6 cm
有効容積
5 mL
結合型
(UpCell Surface)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z688835Z688851Z688819
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688843
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688835
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688851
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
Nunc® UpCell™ 表面細胞培養皿
Z688819
Nunc® UpCell 表面細胞培養皿
manufacturer/tradename
Nunc 174906
manufacturer/tradename
Nunc 174903
manufacturer/tradename
Nunc 174904
manufacturer/tradename
Nunc 174902
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 30 ea
packaging
case of 30 ea
packaging
case of 30 ea
packaging
case of 6 ea
詳細
Nunc® UpCell表面(温度応答性細胞培養表面)
Nunc UpCell表面処理ディッシュの細胞培養表面は、温度応答性です。このUpCell表面処理ディッシュは、表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。UpCell表面は、正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成を行えます。
  • 表面タンパク質がインタクトな状態で細胞を回収
  • トリプシン処理不要 - 細胞の表面タンパク質を保持
  • 物理的力が不要 - 高い細胞生存性を確保
  • 細胞培養温度の低下により、接着していた細胞が遊離
  • 継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適合
  • 正常細胞の接合部と細胞外マトリックスが結合した細胞シートの回収や、3D組織モデルの作成が可能
  • 手作業の時間を最小限に抑制
  • 研究用、使い捨て用
  • 迅速、清潔、簡単 - 操作は温度の低下のみ
:表面タンパク質がインタクトな状態での細胞回収、および細胞の継代培養、単一細胞の分析、細胞移植の研究に適しています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先