Merck
Z707538
TPP®細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
NACRES:
NB.22
物質
angled neck
polystyrene
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
vented
with cap (Filtered)
包装
pack of 10
case of 360
メーカー/製品名
TPP 90026
キャパシティ
15 mL
外部L × W × H
90 mm × 50 nm × 25 mm
表面積
25 cm2 , growth surface (cm2)
有効容積
3-5 mL
適合性
suitable for (cell culture; tissue culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z707481Z707511Z707554
TPP®細胞培養フラスコ
Z707538
TPP®細胞培養フラスコ
TPP®細胞培養フラスコ
Z707481
TPP®細胞培養フラスコ
TPP®細胞培養フラスコ
Z707511
TPP®細胞培養フラスコ
TPP®細胞培養フラスコ
Z707554
TPP®細胞培養フラスコ
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
angled neck , screw top cap, polystyrene
material
angled neck , polystyrene , polystyrene flask, screw top cap
material
angled neck , polystyrene , screw top cap
material
angled neck , polystyrene , screw top cap
capacity
15 mL
capacity
15 mL
capacity
165 mL
capacity
165 mL
feature
vented, with cap (Filtered)
feature
vented, with cap
feature
vented, with cap
feature
with cap (filtered)
詳細
TPPで内部表面を処理することにより、最も多様な基質依存的組織培養に対してフラスコのベースを最適な増殖表面にしています。増殖ゾーン外側の望ましくない組織接着が減少するため、未処理の側面と上部内面では、分離フェーズ時の細胞損失の量が抑えられます。フラスコの革新的な形状は、フラスコの頚部に挿入された機器をベース表面全体に最適にアクセスできるように設計されています。これは、ピペットやセルスクレーパーでは到達できない「デッド」コーナーがないことを意味します。
この優れた到達能力は、大きな頸部開口部と好ましい傾斜角によるものです。頸部が屈曲しているので偶発的な漏出の可能性が減少し、「ドリブル(漏れ)フリー」注入が可能となります。
通気性のあるスクリューキャップを最後の位置まで締めると、閉じた組織培養フラスコの液体と気体の透過性がなくなります。キャップを4分の1回転回して緩めるだけで、フラスコは「VENT(通気孔)」の位置になり、フラスコの内側が所定の隙間開口部を介して通気されます。これにより、周囲環境とのガス交換と汚染の可能性が確実に最小限に維持されます。さらに、キャップの特別な平坦なネジ山のプロファイルにより、過剰な締付けが防止されるため、キャップを複数回再使用できます。
TPPフィルターキャップは、キャップの空洞に溶接された膜を備えているので、ガスの流れを変えずにガスを自由に交換できます。フラスコの通気を最適にするため、すべての膜は各キャップサイズに比例して寸法を決めています。微小孔疎水性膜(細胞毒性フリー)自体は、ナイロン支持体上の白色アクリル共重合体に基づく2層の膜材料で構成されています。4.5の気流速度(LPM /3.7 cm2/ 13.5 psi)では、濾過フラスコのガス交換特性は標準キャップフラスコのガス交換特性に匹敵します。
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先