サイズを選択してください
1 PKG
¥23,200
5 PKG
¥85,500
¥23,200
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1—300 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, Pure packed
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 3571
スキップする
1 of 4
当該品目 | Z709077 | Z709042 | Z709093 |
|---|---|---|---|
| feature DNase free, Pure packed, RNase free | feature DNase free, RNase free, Pure packed | feature DNase free, RNase free, racked | feature DNase free, RNase free, Pure packed |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3571 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3771 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3552 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3581 |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 800 ea |
| maximum volume 300 μL | maximum volume 300 μL | maximum volume 200 μL | maximum volume 1 mL |
| size 1-300 μL | size 1-300 μL | size 0.5-200 μL | size 100-1000 μL |
General description
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
Ideal for Finnpipette and molded with reference marks at 10, 50 and 100 μl.
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.