Merck
Z709344
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
ピペットチップ
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
barrier
包装
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Thermo MBP 2180B
technique(s)
PCR: suitable
最大容量
5 mL
容量範囲
1000-5000 μL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z709166Z709220Z709247
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
barrier
feature
barrier
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 3072 ea (4 packs of 768), pkg of 768 tips (racked)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Thermo MBP 2180B
manufacturer/tradename
Thermo MBP 2155
manufacturer/tradename
Thermo MBP 2160G
manufacturer/tradename
Thermo MBP 2770
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
詳細
Handle up to 5 mL with this large volume tip
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
適合性
Compatibility
Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
Nichiryo BenchMate 1-5 ml
Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Solvent Safe™ pipette tips volume range 100-1000 μL, sterile
S8064
Solvent Safeピペットチップ
テクニカルサービス連絡先