Merck
Z710911
Hybridization tube storage rack
別名:
805015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 6 x hybridization bottles
メーカー/製品名
WHEATON® 805015
詳細
  • 安全な持ち運びと研究室内での保管を目的としたアクリル製ラックです。試験管を6本まで保持できます。
特徴および利点
• Works with 35mm ID WHEATON hybridization bottles• Ideal for transportation and storage• Acrylic construction holds up to 6 bottles
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)