Merck
Z720666
Nunc® Bank-Itバイアル
capacity 0.5 mL, 2d coded
別名:
cryo vial, cryobank vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.12
物質
colorless tube
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 ea (10 x 96 ea)
メーカー/製品名
Nunc 374074
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
薄型のマイクロプレート型ラックにはめ込んで使うバイアルです。自動システムによる操作や運搬を、サンプル量を減らさずに行うことができます。キャップにはソケットが備わっています。キャップにドライバーを差し込んで、バイアルを自動システムにはめ込んでください。生体物質の低温保存用として設計されています。また、自動システムによる操作を想定して開発されています。間隔を詰めてバイアルを保存することにより、冷凍庫を有効利用することができます。0.5 mL、1.0 mLの2種類の容量をご用意しています。Bank-ItバイアルはDNAの保存を想定し、DNAを吸着しにくい材質を採用しています。
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1