Merck
Z720771
Nunclon® Δ マルチディッシュ
6 wells, flat bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
6well plate
NACRES:
NB.22
物質
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 75 ea
メーカー/製品名
Nunc 140675
最大容量
3 mL
サイズ
6 wells
表面積
9.6 cm2 , per well
有効容積
3 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
D6315D6440Z720836
Nunclon® Δ マルチディッシュ 6 wells, flat bottom
Z720771
Nunclon® Δ マルチディッシュ
Nunclon® Δ マルチディッシュ 12 wells, flat bottom
D6315
Nunclon® Δ マルチディッシュ
Nunclon® Δ マルチディッシュ 48 wells, flat bottom
D6440
Nunclon® Δ マルチディッシュ
Nunclon® Δ マルチディッシュ 24 wells, flat bottom
Z720836
Nunclon® Δ マルチディッシュ
manufacturer/tradename
Nunc 140675
manufacturer/tradename
Nunc 150628
manufacturer/tradename
Nunc 150687
manufacturer/tradename
Nunc 142485
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells, round wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
size
6 wells
size
12 wells
size
48 wells
size
24 wells
working volume
3 mL
working volume
2 mL
working volume
1 mL
working volume
1 mL
詳細
Nunclon® Deltaマルチディッシュはスケールアップやクローニングなど、あらゆる分野の細胞培養に有用です。SonicSealスライドウェルを用いたin situ細胞培養用のPermanox®スライド。Permanoxは自己蛍光ではありません。ウェルのリムが高いため、交差汚染のリスクが低くなっています。光学品質に優れています。認定済みの表面処理は、細胞の付着および増殖に必要な最適条件を保証します。
特徴および利点
  • Available as flat well bottom and stackable.
  • Sterilized using γ irradiation.
  • Certified as non-pyrogenic.
  • Proper identification of well done using alphanumerical codes.
  • Ideal vented lids enable gas exchange.
  • Recessed areas around wells serve as a water reservoir and lower evaporation from wells.
  • Lids supported by notched corners for easy orientation.
  • The open format of raised rim provides convenient and secure manipulation of the cells.
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先