Merck
Z740028
BRAND®ピペットチップ、バルク
volume 0.5-20 μL, pack of 2000 ea (2 bags of 1000)
NACRES:
NB.01
物質
colorless tip
polypropylene
polypropylene tip
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
包装
pack of 2000 ea (2 bags of 1000)
manufacturer/tradename
BRAND 732004
最大容量
20 μL
容量
0.5-20 μL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
Z740027Z740032Z740092
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free
packaging
pack of 2000 ea (2 bags of 1000)
packaging
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
packaging
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
packaging
pack of 10,000 ea (10 bags of 1000)
manufacturer/tradename
BRAND 732004
manufacturer/tradename
BRAND 732022
manufacturer/tradename
BRAND 732010
manufacturer/tradename
BRAND 732024
volume
0.5-20 μL
volume
0.1-20 μL
volume
5-300 μL
volume
0.5-20 μL
詳細
ピペットチップとフィルターチップは、BRANDによって最新の製造条件の下、クリーンルームで製造され、自動的にラックパックと包装がされるので、チップは一貫して高品質です。
再密閉可能な袋に詰められたバルク、非滅菌
すべてのチップとフィルターチップは、監督された最高水準のクリーンルーム条件下で製造され、再密閉可能な袋に自動的に収縮包装(シュリンクラップ)され、段ボール箱に梱包されます。バッチ番号があらゆる袋に印刷されます。
品質上の特長:
  • DiHEMDAおよびオレアミド(オレイン酸アミド)が含まれていない高純度ポリプロピレン
  • 潤滑剤なしで製造;カドミウムフリーの色素
  • 迅速な容量チェックのための目盛
  • 新規:1000 μLまでのすべてのピペットチップおよびフィルターチップには、DNA(<40 fg)、RNase(<8.6 fg)、エンドトキシン(<1 pg)およびATP(<1 fg)が含まれていません。
  • 新規:すべての滅菌チップと包装は、BIO-CERT®品質認証の下で製造されています:ISO 11 137およびAAMIガイドラインに基づいて滅菌、SAL 10-6を取得しています。
  • 分析証明書を添付しています。
  • 新規:TipBox/Rackシステム:96単位形式で最大1000 μLまでの全サイズが利用可能
  • DIN EN 285に基づいて121°C(2 bar)でオートクレーブ滅菌可能
  • 環境にやさしい包装システム
  • BRANDのピペットとフィルターチップは、BRANDピペットと、Gilson®、Thermo Fisher Scientific Finnpipette®、Eppendorf®、およびBiohit®/Sartoriousのほとんどのタイプのピペットに対してテストされています。
  • 5 mLのチップは、BRANDピペットとThermo Fisher Scientific Finnpipetteに限定してテストされています。®
  • 10 mLのチップは、BRAND、Eppendorf®およびGilsonに適しています。®
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先